Przejdź do
B5274
Bupivacaine hydrochloride monohydrate
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
767,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28N2O · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.90
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
241-917-8
MDL number:
eCl@ss:
25140904
767,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
InChI
1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
InChI key
HUCIWBPMHXGLFM-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Bupivacaine hydrochloride monohydrate may be used as an analytical standard for the determination of the bupivacaine in pharmaceutical preparations and plasma samples using chromatography techniques.
Biochem/physiol Actions
Sodium channel blocker, local anesthetic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP479PHR11281078507
description
analytical standard, for drug analysis
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, chromatography: suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)