Przejdź do
B8522
Brilliant Blue G solution
Concentrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
eCl@ss:
32039090
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue
suitability
suitable for (Suitable for for staining protein in polyacrylamide and agarose gels)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI key
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
General description
Brilliant Blue G is a methanol based stain which is especially designed for staining protein in polyacrylamide gels, but will also stain protein in agarose gels (IEF). The stain contains methanol and acetic acid so gels do not require fixing prior to staining. Water is added directly to the bottle to produce 1 liter of ready-to-use staining solution.
Application
Brilliant Blue G solution has been used for protein band detection after SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis). It is also used for the protein staining of cells on microscopic slide.
Preparation Note
After dilution with deionized water to a final volume of one liter, solution will contain 0.1% (w/v) Brilliant Blue G, 25% (v/v) methanol and 5% (v/v) acetic acid.
One bottle equals one liter working solution. 300 ml of brilliant blue G solution concentrate is supplied in the bottle.
Analysis Note
This product has been tested for suitability on SDS-PAGE.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does this product B8522 require a destaining step?
    1 answer
    1. Yes. It is necessary to destain after staining with product B8522.
      For staining proteins in polyacrylamide gels and agarose gels Brilliant Blue G can be prepared in a deionized water solution containing the following: 0.1% (w/v) Brilliant Blue G, 25% (v/v) methanol, and 5% (v/v) acetic acid. This staining solution can easily be prepared from Product No. B8522, which is a solution of Brilliant Blue G in methanol/acetic acid. Add water to a final volume of 1 liter.
      Procedure for staining IEF gels.
      1. Rinse the gel several times with deionized water.
      2. Incubate in staining solution for about one hour at room temperature.
      3. Prepare the destaining solution by combining 750 ml of methanol (Product No. M3641), 150 ml of glacial acetic acid (Product No. A6283), and 2.1 liters of deionized water.
      4. Incubate the gel with destaining solution until the gel is clear, changing the solution frequently. The
      times for staining and destaining will vary with the size of the gel and other factors.