Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 402,00 zł |
Informacje o tej pozycji
402,00 zł
grade
drug standard
Quality Segment
agency
EPA 1694
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description drug standard, 1.0 mg/mL in methanol | description 1.0 mg/mL, analytical standard, for drug analysis | description analytical standard | description primary reference standard |
| grade drug standard | grade - | grade analytical standard | grade primary reference standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| application(s) environmental | application(s) agriculture | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format single component solution | format single component solution | format neat | format - |
| agency EPA 1694 | agency - | agency - | agency - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?