Przejdź do
C0759
Citric acid
99%, crystals
Synonim(y):
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
130,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
340,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021801
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
782061
Assay:
99%
Concentration:
≤100%
Form:
crystals
130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Citric acid, 99%
vapor pressure
≤ 0.1 hPa ( at 25 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
expl. lim.
8 %, 65 °F
concentration
≤100%
pH
ca.1,7-at 100 g/l-at 20 °C
pKa (25 °C)
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.40
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/at 1.013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
water: soluble 383 g/L at 25 °C
density
1,67 g/cm3 at at 20 °C
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Citric acid is a natural component widely usedin many industrial applications such as chelation, buffering, pH adjustment,and derivatization. It can also be used as a reagent in condensation, acidcatalysis, cycloaddition, deprotection, and decarboxylation reactions.
Application
Citric acid can be used as a reactant to synthesize:
  • Trialkyl citrates via sulfuric acid-catalyzed esterification with aliphatic alcohols C2-C5.
  • Biodegradable thermoset polymer via catalyst-free polycondensation reaction.
It can also be used as a catalyst to synthesize amido alkyl naphthols by reacting 2-naphthols, aldehydes, and amides/ureas.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3200OPW23061827487
description
99%
description
OmniPur® Grade, >= 99.5%, Anhydrous
description
≥99.5%, FCC, FG
description
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (T)
concentration
≤100%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
assay
99%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
form
crystals
form
crystalline powder (Fine)
form
powder or granules
form
powder or crystals
pH
ca.1,7-at 100 g/l-at 20 °C
pH
-
pH
-
pH
1.0-2.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
water: soluble 383 g/L at 25 °C
solubility
water: 1330 g/L at 20 °C
solubility
water: 383 g/L at 25 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Se puede usar para alimentación??
    1 answer
    1. This product is not suitable for food grade use. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?