Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 789,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
eCl@ss:
32150313
789,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp.
Application
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter species.
Preparation Note
Sufficient for 500 ml medium
Other Notes
Composition: (per vial)
Polymyxin B: 1,250 IU
Vancomycin: 5.00 mg
Trimethoprim: 2.50 mg
Polymyxin B: 1,250 IU
Vancomycin: 5.00 mg
Trimethoprim: 2.50 mg
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description suitable for microbiology | description suitable for microbiology |
| suitability Campylobacter spp. | suitability Campylobacter spp. |
| form powder | form powder |
| application(s) environmental | application(s) environmental |
| sterility sterile | sterility - |
| shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?