Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

C35

Flow Cup Viscosity Standard

UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, viscosity 72.9 mPa.s (20 °C)

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Informacje o tej pozycji

NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107


shelf life

limited shelf life, expiry date on the label

manufacturer/tradename

Paragon Scientific Ltd

viscosity

72.9 mPa.s(20 °C)

application(s)

cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care

format

mixture

General description

Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Flow Cup Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Flow Cup Viscosity Standard


Piktogramy

Health hazard

Słowo ostrzegawcze

Danger

Kody zagrożeń

Hazard Classifications

Asp. Tox. 1

Klasa składowania

10 - Combustible liquids

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów



Questions

Reviews

No rating value

Active Filters