Przejdź do
C4898
Cottonseed flour
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
179,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
269-668-0
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
format
neat
General description
Cottonseed flour is a high protein concentrate, which can be obtained from the kernel of the cottonseed after the removal of the oil from the seed.
Application
A finely ground powder that gradually releases vitamins, minerals and proteins to microorganisms during fermentation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR29761150207NIST3234
vibrant-m
NIST3234
Soy flour
description
analytical standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
NIST® SRM® 3234
format
neat
format
-
format
neat
format
matrix material
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)