Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 343,00 zł |
Informacje o tej pozycji
213,00 zł
agency
USP/NF
Quality Segment
form
crystals
mp
176 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (KT) | description Molecular Biology, ≥99.0% |
| form crystals | form - | form solid | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| agency USP/NF | agency USP | agency - | agency - |
calcium salt | - | sustainable calcium chloride dihydrate packaging film, calcium chloride dihydrate for agricultural applications, Calcium chloride dihydrate 10035-04-8 for packaging applications, calcium chloride dihydrate for corncob-derived biodegradable films, calcium chloride dihydrate for extending shelf life of raspberries, calcium chloride dihydrate 1kg for lab and industrial use, lab-grade CaCl2·2H2O for post-harvest preservation, high-purity calcium chloride dihydrate for food preservation, calcium chloride dihydrate 500g for microbial growth reduction, ACS grade calcium chloride dihydrate, biodegradable calcium chloride dihydrate packaging solutions, technical grade calcium chloride dihydrate for cement applications, calcium chloride dihydrate for eco-friendly packaging, calcium chloride dihydrate for biodegradable films | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the weight of the empty container (Tare Weight) for C8106-500G, Sodium carbonate?
1 answer-
This product is packaged in a HPDE bottle. The weight of the bottle is 80 grams.