Przejdź do
C9231
Carbenicillin disodium
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Carbenicillin disodium salt, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3680,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2Na2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.36
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-360-8
Beilstein/REAXYS Number:
5722128
MDL number:
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI key
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Used for selection of ampr transformed cells. Used to study the role of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Carboxypenicillin antibiotic that inhibits bacterial cell-wall synthesis (peptidoglycan cross-linking) by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane.
Antimicrobial spectrum: Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Analysis Note
Stable at 37 °C for 3 days
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0455000C3416
description
meets USP testing specifications
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
BioReagent, suitable for plant cell culture
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)