Przejdź do
C9510
Pyrocatechol
≥99%
Synonim(y):
1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, Catechol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-427-5
Beilstein/REAXYS Number:
471401
MDL number:
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 75 °C), 10 mmHg ( 118.3 °C)
assay
≥99%
form
powder
color
white to faint beige
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChI key
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
May discolor on exposure to air and light.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
50550430749PHL82372
Catechol phyproof® Reference Substance
PHL82372
Catechol
description
≥99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
purified by sublimation, ≥99.5%
description
phyproof® Reference Substance
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99.5%
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
flakes
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrocatechol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-80-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?