Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
certified reference material
agency
(National Research Council of Canada (NRC))
manufacturer/tradename
National Research Council of Canada (NRC)
application(s)
food and beverages
format
matrix material
General description
Features and Benefits
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material | description certified reference material | description certified reference material | description certified reference material |
| application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) food and beverages | application(s) cosmetics |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| agency (National Research Council of Canada (NRC)) | agency traceable to (National Research Council of Canada (NRC)) | agency (National Research Council of Canada (NRC)) | agency - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename National Research Council of Canada (NRC) | manufacturer/tradename National Research Council of Canada (NRC) | manufacturer/tradename National Research Council of Canada (NRC) | manufacturer/tradename National Research Council of Canada (NRC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nearshore Seawater Certified Reference Material for Trace Metals and Other Constituents
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7697-37-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?