Przejdź do
CRMAPKR
Aniline Point Standard
ASTM D 611 (62.30°C)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
294-799-5
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
32150312
grade
certified reference material
agency
according to ASTM® 611
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
bp
90-300 °C
mp
-49 °C
application(s)
petroleum
format
mixture
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Fuels Testing Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91770-15-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)