Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 137,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
18 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
137,00 zł
Nazwa produktu
2,2-Dimethoxypropane, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
3.59 (vs air)
vapor pressure
60 mmHg ( 15.8 °C)
assay
98%
form
liquid
expl. lim.
31 %, 58 °F, 6 %, 27 °F
reaction suitability
reactivity: carbonyl reactive, reagent type: protection reagent
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.378 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, ketal
SMILES string
COC(C)(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI key
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethoxypropane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-76-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?