Przejdź do
D2679
o-Dianisidine dihydrochloride
vial of 5 mg
Synonim(y):
o-Dianisidine reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
145,00 zł
108,75 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12164500
EC Number:
243-737-5
NACRES:
NA.84
108,75 zł
Cena katalogowa145,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
packaging
vial of 5 mg
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
cannabis testing
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
Inidcator substrate for the quantitative determination of glucose in food and other materials utilizing the glucose oxidase-peroxidase-o-dianisidine enzymatic assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D325233430D9143
description
vial of 5 mg
description
≥95%
description
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V, ≥97.0%
description
peroxidase substrate
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
packaging
vial of 5 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
20325-40-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)