Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 646,00 zł |
Informacje o tej pozycji
646,00 zł
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
4.745 mPa.s(25 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity 4.745 mPa.s (25 °C) | description viscosity 14.42 mPa.s (25 °C) | description viscosity 48.59 mPa.s (25 °C) | description viscosity 7.442 mPa.s (25 °C) |
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cosmetics | application(s) cleaning products |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| viscosity 4.745 mPa.s(25 °C) | viscosity 14.42 mPa.s(25 °C) | viscosity 48.59 mPa.s(25 °C) | viscosity 7.442 mPa.s(25 °C) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?