Przejdź do
D5761
5,5-Diallylbarbituric acid
analytical standard
Synonim(y):
Allobarbital
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-140-4
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
analytical standard
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C=CCC1(CC=C)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c1-3-5-10(6-4-2)7(13)11-9(15)12-8(10)14/h3-4H,1-2,5-6H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
FDQGNLOWMMVRQL-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Sedative/hypnotic
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)