Przejdź do
D7766
1,5-Diphenylcarbazide
reagent grade, ≥95% (TLC), powder or crystals
Synonim(y):
1,5-Diphenylcarbohydrazide, sym.-Diphenylcarbazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
994,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NHNHCONHNHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.28
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-403-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
752039
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder or crystals
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1,5-Diphenylcarbazide, reagent grade
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder or crystals
mp
170-175 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
InChI key
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
General description
1,5-Diphenylcarbazide (DPC) is a colorimetric reagent commonly employed in the determination of trace metals.
Application
1,5-Diphenylcarbazide may be used in the following processes:
  • Quantification of palladium and platinum by spectrophotometry.
  • As a mediator for the functionalization of carbon paste electrodes employed in the estimation of Hg(II) ions by differential pulse voltammetry.
  • Alteration of gold nanoparticles (AuNPs), employed for the detection of chromium (VI) ions via colorimetry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33152259225
description
reagent grade
description
reag. Ph. Eur., ≥98.0%
description
ACS reagent
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
170-175 °C (lit.)
mp
170-175 °C
mp
173-176 °C, 170-175 °C (lit.)
form
powder or crystals
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
hydrazide, amine
functional group
-
functional group
amine, hydrazide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Diphenylcarbazide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Good afternoon. I would like to know if the following reagent. D7766-10g. 1,5 Diphenylcarbazide LOT #SHBM5246. is still valid, this reagent has been stored at 2°C to 8°C. It was acquired in 2020.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.