Przejdź do
D9684
Dextromethorphan hydrobromide
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Dextromethorphan hydrobromide monohydrate, (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO · HBr · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6453793
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102.0% anhydrous basis
form
solid
SMILES string
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
InChI key
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
Gene Information
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0740000PHR10181181007
description
meets USP testing specifications
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
98.0-102.0% anhydrous basis
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. D0740000, traceable to USP 1181007
agency
USP
Gene Information
human ... GRIN2A(2903), SIGMAR1(10280)
Gene Information
human ... GRIN2A(2903), SIGMAR1(10280)
Gene Information
human ... GRIN2A(2903), SIGMAR1(10280)
Gene Information
human ... GRIN2A(2903), SIGMAR1(10280)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextromethorphan hydrobromide
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)