Przejdź do
E1271
N-Ethylmaleimide
BioXtra, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
NEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
588,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-892-4
Beilstein/REAXYS Number:
112448
MDL number:
eCl@ss:
32150313
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to faint yellow)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Reagent for the covalent modification of cysteine residues in proteins.
Biochem/physiol Actions
Augments currents from native M-channels in sympathetic neurons and acts as an opener for KCNQ2, KCNQ4 and KCNQ5 channels.
Sulfhydryl alkylating agent that inactivates NADP-dependent isocitrate dehydrogenase and many endonucleases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0426004259E3876
description
BioXtra, ≥98% (HPLC)
description
purum p.a., ≥99.0% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
description
crystalline, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Gene Information
human ... SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... KCNQ2(3785), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to faint yellow)
solubility
-
solubility
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
cation traces
Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%
cation traces
Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, K: ≤100 mg/kg
cation traces
Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethylmaleimide
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72.9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)