Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 182,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 436,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
182,00 zł
Nazwa produktu
Eosin Y disodium salt, ≥85 % by HPLC
form
powder
Quality Segment
composition
, ≥85% HPLC
technique(s)
titration: suitable
color
brown
pH
6.55 (29 °C, 84 °F)
mp
255 — 270 °C (491 - 518 °F at 977.9 hPa)
solubility
H2O: 1 mg/mL
density
1.018 g/cm3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI key
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥85 % by HPLC | description certified by the BSC | description 5 wt. % in H2O |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| color brown | color brown | color red to very dark red |
| form powder | form powder | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y disodium salt
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?