Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 723,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certified for the DNA mass concentration of LAMBDA DNA in a solution.
ERM-AD442K_cert
ERM-AD442K_report
ERM-AD442K_origin</A
ERM-AD442K_cert
ERM-AD442K_report
ERM-AD442K_origin</A
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description for DNA electrophoresis | description for DNA electrophoresis | description for DNA electrophoresis |
| grade certified reference material | grade - | grade Molecular Biology | grade - |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format single component solution | format - | format - | format - |
| application(s) general analytical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| agency ERM® | agency - | agency - | agency - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?