Przejdź do
ERMAE641
Chlorine 35Cl (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3480,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
3480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®
isotopic purity
 35Cl
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMAE642ERMAE701ERMAE649
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
format
neat
format
single component solution
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
isotopic purity
 35Cl
isotopic purity
 37Cl
isotopic purity
 40Ca
isotopic purity
 205Tl
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. In what chemical formula are the Cl isotopes available, Pure Cl2 or apart from NaCl, a chemical such as chloroform?
    1 answer
    1. This reference material was prepared by dissolving sodium chloride (NaCl) from NIST-SRM 975 Isotopic Standard for Chlorine in distilled and subboiled water. The chlorine amount content was certified using high-precision argentometric coulometric titration.