Przejdź do
ERMBC366
Rapeseed (S, total glucosinolate)
ERM®, certified reference material, low level
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Total glucosinolate (GSL)
Trace Elements: Sulphur
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMBC190ERMBC367ERMBF434E
description
ERM®, certified reference material, low level
description
ERM®, certified reference material, medium level
description
ERM®, certified reference material, high level
description
ERM®, certified reference material, nominal 10% GMO
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rapeseed (S, total glucosinolate)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)