Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
Informacje o tej pozycji
354,00 zł
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material, 1% DP-004114-3 | description ERM®, certified reference material, blank | description ERM®, certified reference material, 0.1% DP-004114-3 | description ERM®, certified reference material, 100% DP-004114-3 |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maize GMO Standard DP-004114-3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?