This product consists of 500 mL of seawater acidified to pH <2 with hydrochloric acid.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 969,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
969,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental |
| format matrix material | format matrix material | format neat | format matrix material |
| agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
what size is the sample
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the typical range of concentrations and the certified elements present in the sample*
1 answer-
The concentration of the elements ranges from 0.074 to 12.0 µg/L. Detailed information is provided in the Certificate of Analysis.