Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
820,00 zł
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
chemicals and industrial polymers
format
matrix material
Analysis Note
please visit the JRC webpage
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) chemicals and industrial polymers | application(s) chemicals and industrial polymers | application(s) general analytical | application(s) chemicals and industrial polymers |
| format matrix material | format matrix material | format - | format neat |
| agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® |
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-23-6 + 13765-19-0 + 1314-41-6 + 1327-53-3
1327-53-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?