Przejdź do
ERMEF412
Brown coal (GCV, NCV, element content and trace elements)
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
939,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
939,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Certified for gross calorific value (GCV), net calorific value (NCV), volatile matter, fly ash, C, H, N, S, Ca, Hg, K, Mn, Na, Se, V.
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMEF411ERMEF413ERMCC141
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)