Przejdź do
F2270
Biofreeze Freezing Medium
DMSO-free, Serum-free, Animal Component-free Cryopreservation Medium, 1X, sterile-filtered, suitable for cell culture
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)