Przejdź do
F9005
Flufenamic acid
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
N-(3-[Trifluoromethyl]phenyl)anthranilic acid, N-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(CF3C6H4NH)C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-494-1
MDL number:
eCl@ss:
25140904
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
InChI key
LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
General description
Flufenamic acid, a non-steroidal anti-inflammatory drug, is an effective analgesic agent.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Flufenamic acid has been used as a standard in studying the two well defined, polymorphs of flufenamic acid like form I and form III, using solid-state density functional theory and terahertz spectroscopy.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)