Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 80 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1310,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
according to ASTM® D93
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
pharmaceutical
format
neat
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (143.0 °C) | description certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (184.0 °C) | description certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (232.0 °C) | description certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (59.0 °C) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| agency according to ASTM® D93 | agency according to ASTM® D93 | agency according to ASTM® D93 | agency according to ASTM® D93 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flash Point Standard - Pensky Martens
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?