Przejdź do
ICS023
Sulfide IC Standard
certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
683,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
683,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard, certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC ICS-023-100
concentration
1000 μg/mL
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analysis Note
Concentration of this product is 1000 µg/mL. The solvent is 1%NaOH in water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ICS024ICS006ICS045
description
certified reference material
description
analytical standard
description
certified reference material
description
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
100, 300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
analytical standard, certified reference material
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1313-84-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is the 1000 ug/mL as per S2?
    1 answer
    1. Yes, the certified concenration of 1000 µg/mL is in accordance with Sulfide/S2.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the packaging information for ICS023-500ML?
    1 answer
    1. The packaging for product ICS023-500mL consists of a 500 ML NM 38-430 NAT HDPE BTL and a 38-430 RED PP CAP PTFE LINER.