Przejdź do
K2012
Ketoprofen
meets USP testing specifications
Synonim(y):
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
244-759-8
MDL number:
eCl@ss:
32035490
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
InChI key
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
  • A strong, silk protein-inspired tissue adhesive with an enhanced drug release mechanism for transdermal drug delivery.: Although not exclusively focused on ketoprofen, this study details a novel adhesive for transdermal delivery, highlighting methods that could be adapted for enhancing the delivery of ketoprofen, thus being of interest to biochemists specializing in transdermal drug formulations (Fang et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Non-steroidal anti-inflammatory compound that is selective for COX-1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K1751K2000000BP668
Ketoprofen European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
K2000000
Ketoprofen
Ketoprofen British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP668
Ketoprofen
description
meets USP testing specifications
description
≥98% (TLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Gene Information
human ... ALB(213), IL8RA(3577), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ALB(213), IL8RA(3577), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ketoprofen
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)