Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 161,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 967,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H4O5Na2· xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.06 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.2Na.2H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
HSSWOFWCOAQLHZ-UHFFFAOYSA-L
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥98% (titration) | description ≥98% (enzymatic) | description BioUltra |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?