Przejdź do
LIGHTOX72
LightOx™72
≥98% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22N2O2
Masa cząsteczkowa:
346.42
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352101
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
Application
Fluorescence microscopy, fluorescence spectroscopy, conjugation.
Features and Benefits
LightOx72 is a fluorescent molecule that exhibits solvatochromatic fluorescence emission when excited with UV-A and violet (405 nm) light sources. In the free, unconjugated form LightOx72 can be used as a cellular membrane stain. The free secondary amine moiety is a reactive group for conjugation to other (bio)molecules by N-acylation, N-sulphonylation, N-alkylation or aza-Michael addition. Stock solutions are typically prepared at 10 mM in DMSO or DMF.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Other Notes
Chemical Equivalency 1ea=1mg
Legal Information
LightOx is a trademark of LightOx Ltd.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LIGHTOX19LIGHTOX22LIGHTOX25
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)