Przejdź do
M2649
Melanin from Sepia officinalis
99% purity (TLC), powder
Synonim(y):
Melanin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
EC Number:
232-473-6
MDL number:
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Melanin from Sepia officinalis, 99% (TLC)
Quality Segment
assay
99% (TLC)
form
powder
solubility
hydrogen peroxide: 1 mg/mL, dark brown
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c3c(c4c5c([nH]c4)c([c]([c](c5c3c1)=O)=O)C)[c]([c](c2C)=O)=O
InChI
1S/C18H10N2O4/c1-5-13-9-7(3-19-13)12-10-8(11(9)17(23)15(5)21)4-20-14(10)6(2)16(22)18(12)24/h3-4,19-20H,1-2H3
InChI key
XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
General description
Melanin is a ubiquitous and prominent pigment responsible for color of skin, hair and eyes. Melanin is classified into eumelanin and pheomelanin. Eumelanin is black to dark brown pigment and is present in black hair and retina of the eye. Pheomelanin is yellow to reddish brown pigment present is red hair and red feathers. Melanins are high molecular weight pigments synthesized from phenolic or indolic precursors and is widely present in animals, plants and microorganisms.
Application
Melanin from Sepia officinalis has been used:
  • as a natural pigment for Raman spectroscopy measurements
  • in competitive enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for the characterization of phage antibodies
  • as an external standard for spectrophotometrically determining the melanin production in B16F10 cells
Biochem/physiol Actions
Melanin scavenges active chemical species and acts as a sunscreen.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M8631M0418MAK557
description
99% (TLC)
description
Synthetic
description
Synthetic, BioReagent, suitable for cell culture
description
sufficient for 100 fluorometric tests
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
hydrogen peroxide: 1 mg/mL, dark brown
solubility
-
solubility
1 N NH4OH: 20 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
99% (TLC)
assay
-
assay
≥85% (TLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)