Przejdź do
M8631
Melanin
Synthetic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
EC Number:
232-473-6
MDL number:
eCl@ss:
32150313
820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c3c(c4c5c([nH]c4)c([c]([c](c5c3c1)=O)=O)C)[c]([c](c2C)=O)=O
InChI
1S/C18H10N2O4/c1-5-13-9-7(3-19-13)12-10-8(11(9)17(23)15(5)21)4-20-14(10)6(2)16(22)18(12)24/h3-4,19-20H,1-2H3
InChI key
XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
General description
Melanin is a vital pigment present on the surface structures of vertebrates, which contribute to skin color. It has three forms such as, eumelanin, pheomelanin and neuromelanin. Melanin has cation chelating and redox properties. It is a potent absorbent of light. Melanin functions as a chemoprotective and photoprotective pigment. Mutations in this gene are associated with oculocutaneous albinism, vitiligo, piebaldism and Waardenburg syndrome.
Application
Melanin has been used:
  • in spectrophotometry
  • to study its effect on reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) inhibition and effect of BSA (bovine serum albumin) in overcoming the inhibition
  • as an absorber for skin layer in near-infrared tissue spectra
  • Raman spectroscopy
Preparation Note
Prepared by oxidation of tyrosine with hydrogen peroxide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0418M2649M5250
description
Synthetic
description
Synthetic, BioReagent, suitable for cell culture
description
99% (TLC)
description
powder, ≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melanin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Can this be diluted in DPBS?
    1 answer
    1. The product's solubility is assessed by preparing a 20 mg/ml solution in 1N NH4OH. Data characterizing its solubility in other solvents is not available.
      Helpful?
  2. Is it soluble in KOH and NaOH?
    1 answer
    1. The solubility of this product is tested in 1N NH4OH. Melanin is soluble in alkaline solutions and is expected to be soluble in both KOH and NaOH solutions.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Can this product be dissolved in water?
    1 answer
    1. Product M8631 is not tested for solubility in water. The solubility is tested in 1N NH4OH at 20 mg/ml.
      Helpful?
  6. We have used this melanin product. Is it known whether it is in oxidized form? Any information about the exact chemical structure ?
    1 answer
    1. This synthetic melanin product was prepared by oxidation of tyrosine with hydrogen peroxide.