Przejdź do
N44
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 71.11 mPa.s (25 °C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
71.11 mPa.s(25 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
General description
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N26S3N250
description
viscosity 71.11 mPa.s (25 °C)
description
viscosity 48.59 mPa.s (25 °C)
description
viscosity 3.291 mPa.s (25 °C)
description
viscosity 486.7 mPa.s (25 °C)
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
71.11 mPa.s(25 °C)
viscosity
48.59 mPa.s(25 °C)
viscosity
3.291 mPa.s(25 °C)
viscosity
486.7 mPa.s(25 °C)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)