Przejdź do
N5000
Naphthol AS-MX phosphate disodium salt
≥98% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
Naphthol AS-MX phosphate disodium salt, phosphatase substratesodium 3-(2,4-dimethylphenylcarbamoyl)naphthalen-2-yl phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
949,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H16NO5PNa2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.29
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Naphthol AS-MX phosphate disodium salt, phosphatase substrate
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP([O-])([O-])=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P.2Na/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24;;/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
IHRJBGLDOBEMPR-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase.
Application
Naphthol AS-MX phosphate disodium salt is intended for use as a substrate for the histochemical demonstration of alkaline phosphatase activities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N4875855N6125
description
phosphatase substrate
description
powder, ≥99% (HPLC)
description
-
description
≥99% (HPLC), Bulk package
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein detection: suitable
form
powder
form
powder
form
solution
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (to Faint Brown)
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)