Przejdź do
P1458
Polyethylene glycol solution
40 % (w/w) in H2O, average mol wt 8,000
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
PEG solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
563,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
mol wt
average mol wt 8,000
sustainability
Sustainability features
concentration
40 % (w/w) in H2O
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
For making aqueous two-phase partitions for cell fractionation
PEG is used as a fusogen to obtain hybridomas for monoclonal antibody production. Induces cell hybridization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7629381269
description
40 % (w/w) in H2O, average mol wt 8,000
description
BioUltra, Molecular Biology, 1,000, ~50% in H2O
description
BioUltra, Molecular Biology, ~50% in H2O
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
average mol wt 8,000
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
40 % (w/w) in H2O
concentration
~50% in H2O
concentration
~50% in H2O
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene glycol solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?