Przejdź do
P2256
Sodium pyruvate
≥99%, powder, ReagentPlus®
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
59,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
124,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.04
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-024-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3568341
Assay:
≥99%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
59,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium pyruvate, ReagentPlus®, ≥99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder
loss
≤0.5% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium pyruvate (SP) is a simplest keto-acid. It crystallizes as very thin plates and belongs to the monoclinic system. Its utility in Knoevenagel condensation carried out in an aqueous medium has been examined. The standard molar enthalpy of formation and molar enthalpy of dissolution of SP at infinite dilution have been obtained. Its efficacy in treating mitochondrial DNA depletion syndromes has been investigated.
Application
Sodium pyruvate has been used:
  • To prepare Bull Tyrode′s albumin-lactate-pyruvate diluent.
  • In pyruvate tolerance test.
  • To prepare oligodendrocyte culture medium.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR9297P5280105477
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
description
EMPROVE® EXPERT
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium pyruvate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is there any damage to the quality of pyruvate (powder) if it is stored at -80 °C for a period of a week?
    1 answer
    1. The stability of this product when stored at -80 °C has not been investigated. This material ships at ambient temperature and is stable for up to 2 weeks to allow for transit time. In powder form, the product is quite stable for relatively short periods of time. Storage at -80 °C may not be detrimental to this compound. However, allowing the product to reach room temperature prior to opening is suggested.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How long this powder is stable at room temperature?
    1 answer
    1. This item is stored refrigerated at 2-8°C. However, the product ships at ambient temperature. Refrigerated products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time. Additional stability studies have not been conducted.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Could you please specify the stability period of Pyruvate after it has been reconstituted? Is there an effective method for the long-term storage of Pyruvate once it has been reconstituted in DMSO? Could you provide the recommended storage conditions?
    1 answer
    1. The sodium pyruvate powder is intended to be stored at 2-8°C. A stability study of this chemical reconstituted in DMSO has not been evaluated. There is an aqueous solution option for sodium pyruvate that is sterile-filtered as product S8636. This specific product is stable for up to 24 months when stored at 2-8°C.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/189/461/s8636pis.pdf
      Helpful?
  6. what is the concentration of 5 g sodium pyruvate acid
    1 answer
    1. Sodium pyruvate - P2256 is a powder that has a purity of 100%.