Przejdź do
PHL80337
Eupatilin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3′,4′,6-trimethoxyflavone, NSC 122413
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
SMILES string
O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-14(12)23-2)13-7-10(19)16-15(25-13)8-11(20)18(24-3)17(16)21/h4-8,20-21H,1-3H3
InChI key
DRRWBCNQOKKKOL-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Eupatilin is a flavone with anti-oxidative, anti-inflammatory, and anti-cancer properties.
Flavone with anti-oxidative, anti-inflammatory, and anti-cancer properties
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1689PHL80451E4660
Eupatilin phyproof® Reference Substance
PHL80337
Eupatilin
Eupatorin phyproof® Reference Substance
PHL80451
Eupatorin
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥97% (HPLC)
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eupatilin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)