Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 553,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł 1615,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-10(12)19)13-7-11(20)16-14(25-13)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
InChI key
KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
Application
Eupatorin has been used as reference standard for characterization of Artemisia extracts using mass spectrometry (MS).
Biochem/physiol Actions
Eupatorin acts as an antiproliferative in cells expressing the CYP1A- family. It induces G2/M block follow by apoptosis in cells expressing the CYP1A- family. It also functions as an anti-inflammatory.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color - | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eupatorin
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?