Przejdź do
PHL83271
α-Solasonine
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H73NO16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
884.06
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
N1[C@@]2(O[C@@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]7O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)O)CO)C)CC4)C3)C)[C@@H]2C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C45H73NO16/c1-19-8-13-45(46-16-19)20(2)30-27(62-45)15-26-24-7-6-22-14-23(9-11-43(22,4)25(24)10-12-44(26,30)5)57-42-39(61-40-36(54)34(52)31(49)21(3)56-40)38(33(51)29(18-48)59-42)60-41-37(55)35(53)32(50)28(17-47)58-41/h6,19-21,23-42,46-55H,7-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33-,34+,35-,36+,37+,38-,39+,40-,41-,42+,43-,44-,45+/m0/s1
InChI key
QCTMYNGDIBTNSK-LFRCBARCSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83270PHL80074S3757
α-Solasonine phyproof® Reference Substance
PHL83271
α-Solasonine
α-Solamargine phyproof® Reference Substance
PHL83270
α-Solamargine
α-Solanine phyproof® Reference Substance
PHL80074
α-Solanine
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
from potato sprouts, ≥95%
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95%
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)