Przejdź do
PHL89736
Mitraphylline
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Ajmalicine oxindole B, Rubradinine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.43
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21[C@H]([C@@]4(CC2)c5c(cccc5)NC4=O)C[C@H]3[C@@H]([C@@H](OC=C3C(=O)OC)C)C1
InChI
1S/C21H24N2O4/c1-12-14-10-23-8-7-21(16-5-3-4-6-17(16)22-20(21)25)18(23)9-13(14)15(11-27-12)19(24)26-2/h3-6,11-14,18H,7-10H2,1-2H3,(H,22,25)/t12-,13-,14+,18-,21+/m0/s1
InChI key
JMIAZDVHNCCPDM-DAFCLMLCSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
005381116774SML1766
Mitraphylline phyproof® Reference Substance
PHL89736
Mitraphylline
Chlorofil A United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1116774
Chlorofil A
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)