Przejdź do
PPMLS
Biblioteka standardów metabolitów polifenoli
PPMLS, Polyphenol library standards, Polyphenol metabolite library
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
6900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
IROA Technologies
suitability
suitable for (metabolite standards), suitable for mass spectrometry
application(s)
advanced drug delivery
lipidomics
metabolomics
microbiology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
PPMLS (Polyphenol Metabolite Library of Standards) to zbiór unikalnych, wysokiej jakości małych związków biochemicznych o strukturze polifenoli. Polifenole znajdują się w warzywach, zbożach, owocach, olejach, czekoladzie, przyprawach, roślinach strączkowych i niektórych napojach, takich jak czerwone wino. W wielu roślinach są to metabolity wtórne związane z obroną przed stresem. Polifenole to klasa związków, która obejmuje flawonoidy, kwasy fenolowe, lignany i stilbeny. Liczne badania związków polifenolowych wykazały ich właściwości antyoksydacyjne. Spożywanie żywności zawierającej związki polifenolowe może ograniczać ryzyko chorób zwyrodnieniowych, zmniejszać stres oksydacyjny i stany zapalne.
Application
Badania nad metabolitami. Badania metabolomiczne. Standardy te są najczęściej używane do zapewnienia czasów retencji i widm dla tych kluczowych produktów. Pomagają w optymalizacji protokołów analitycznych spektrometrii mas, kwalifikują i kwantyfikują czułość spektrometrii mas. Pomaga w znalezieniu granicy wykrywalności dla określonych parametrów analitycznych.
Features and Benefits
  1. Są to związki o wysokiej czystości (>95%) dostarczane w ekonomicznym formacie gotowym do użycia.
  2. Wstępnie zważone i dostarczane w postaci suchej.
  3. Każda studzienka zawiera 5 ug związku, co wystarcza do wielokrotnych wstrzyknięć.
  4. 96-dołkowa płytka z alfanumerycznie przypisanymi pozycjami produktów.
  5. Mapa płytek związków i deskryptorów w formacie Excel.
  6. MLS Discovery - Narzędzie programowe do obsługi ekstrakcji, manipulacji i przechowywania danych wygenerowanych przy użyciu tej biblioteki.
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
Other Notes
PPMLS contains 80 unique small molecule metabolites covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
  • Phenols
  • Phenolic terpenes
  • Phenylpropanes
  • Flavonoids, Isoflavonoids. Flavanones and Methoxyflavonols
  • Cinnamic acids and derivatives
  • Quinic acids and derivatives
  • Stilbenes
  • Lignans
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OAMLSGUTMLSPHYTOMLS
description
PPMLS, Polyphenol library standards, Polyphenol metabolite library
description
Supplied by IROA Technologies
description
Supplied by IROA Technologies
description
Supplied by IROA Technologies
suitability
suitable for mass spectrometry, suitable for (metabolite standards)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
application(s)
advanced drug delivery
lipidomics
metabolomics
microbiology
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-80-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)