Przejdź do
RTM17
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
viscosity 250.0 mPa.s (25.00 °C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
817,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
250.0 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Mineral Oil Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RTM11RTM21RTM20
description
viscosity 250.0 mPa.s (25.00 °C)
description
viscosity 29.04 mPa.s (25.00 °C)
description
viscosity 494.0 mPa.s (25.00 °C)
description
viscosity 389.1 mPa.s (25.00 °C)
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
cleaning products
cosmetics
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
250.0 mPa.s(25.00 °C)
viscosity
29.04 mPa.s(25.00 °C)
viscosity
494.0 mPa.s(25.00 °C)
viscosity
389.1 mPa.s(25.00 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)