Przejdź do
S8157
Silver nitrate
BioXtra, >99% (titration)
Synonim(y):
Nitric acid silver(I) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
1241,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AgNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.87
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-853-9
MDL number:
Assay:
>99% (titration)
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.8 (vs air)
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
>99% (titration)
form
solid
impurities
<0.005% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%, sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Na: <0.01%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Silver nitrate stains substance with brown-black color. It is unstable at a temperature >100°C and loses its chromatographic properties.
Application
Silver nitrate has been used:
  • in the synthesis of colloidal silver nanoparticles
  • in von Kossa staining of differentiated osteogenically driven human mesenchymal stem cells, osteoblasts and mineralized nodules
  • in the approach of developing a new myelin silver stain
Biochem/physiol Actions
Silver nitrate solution is originally used as an antiseptic agent and to treat burn wounds. Treatment with hypotonic silver nitrate solution might result in hyponatremia, an electrolyte abnormality.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1612605792276916404
description
BioXtra, >99% (titration)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99.999% trace metals basis
description
99.995% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
powder, solid
form
solid
assay
>99% (titration)
assay
-
assay
≥99.999% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
anion traces
sulfate (SO42-): <0.05%, chloride (Cl-): <0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver nitrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)