Przejdź do
S8170
Sodium nitrate
BioXtra, ≥99.0%
Synonim(y):
Chile salpeter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
340,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.99
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-554-3
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
impurities
<0.0005% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
mp
306 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%, sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, K: <0.01%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.1%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium nitrate is synthesized by treating nitrite with nitric acid. The proportion of nitrite production is higher when synthesized by absorbing waste gases from nitric acid. Supplementation of sodium nitrate may serve to improve acute heart failure (AHF) by modulating the nitric oxide precursor levels.
Application
Sodium nitrate has been used:
  • in combination with beef extract for virus elution from water samples
  • as an external calibrant in nitrate assay to quantify nitrate in cell culture medium
  • as a component of liquid BG11-medium for culturing Synechococcus elongatus PCC 7942
  • to test its protective effects in hepatic ischemia-reperfusion injury
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22134115736S5022
description
BioXtra, ≥99.0%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
analytical standard
description
≥99.0%, suitable for plant cell culture
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.995% trace metals basis
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble 874 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 2 g/10 mL, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
<0.1% Insoluble matter, <0.0005% Phosphorus (P)
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
-
impurities
-
anion traces
sulfate (SO42-): <0.05%, chloride (Cl-): <0.05%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, nitrite (NO2-): ≤0.001%, iodate (IO3-): ≤5 ppm, chloride (Cl-): ≤0.001%
anion traces
-
anion traces
-
mp
306 °C (dec.) (lit.)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium nitrate
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)