Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócreaction suitability
reaction type: Amine Protection
manufacturer/tradename
SynpleChem
parameter
up to 1.2 mmol scale
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Reagent-cartridge Boc protection 1.2 mmol to kaseta z odczynnikami do automatycznego syntezatora Synple 2, która umożliwia ochronę Boc amin. Wkład zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do ochrony wybranej przez użytkownika aminy pierwszo- lub drugorzędowej.
Skala: do 1,2 mmol
Kompatybilne substraty: amina pierwszorzędowa, amina drugorzędowa
Zawartość wkładu:
Powiązane wkłady:
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
Skala: do 1,2 mmol
Kompatybilne substraty: amina pierwszorzędowa, amina drugorzędowa
Zawartość wkładu:
- Obsługiwany Boc2O
- Podtrzymywana trietyloamina
- Trizamina na nośniku krzemionkowym (do oczyszczania)
Powiązane wkłady:
- SYNPLE-B001 Wkład z odczynnikiem Boc protection 0,5 mmol
- SYNPLE-B011 Kaseta z odczynnikiem do deprotekcji Boc 0,5 mmol
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
- Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
- Łatwość użytkowania - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
- Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
- Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
- Niewielkie rozmiary
- System Plug & Play - prosta instalacja
- Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
- Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
- Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
- Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?