Przejdź do
SYNPLE-B021
Odczynnik-kartridż Deprotekcja sililowa
Synple
Synonim(y):
Synple 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.22
MDL number:
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reaction type: Alcohol Protection
manufacturer/tradename
SynpleChem
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Kaseta z odczynnikami do deprotekcji sililowej to kaseta z odczynnikami do Synple 2 Automated Synthesizer, która umożliwia deprotekcję sililową alkoholi pierwszo- i drugorzędowych. Kaseta zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia deprotekcji alkoholi zabezpieczonych TBS, TES i TIPS.
Skala: do 0,5 mmol
Kompatybilne grupy zabezpieczające: TBS, TES, TIPS (alkohole pierwszo- lub drugorzędowe)
Zawartość kasety:
  • pTsOH-H2O (do deprotekcji)
  • Trietyloamina na bazie krzemionki (do oczyszczania)
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezySynple.
Cechy i zalety platformy Synple
  • Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
  • Łatwość obsługi - protokoły są ładowane przez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
  • Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
  • Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
  • Niewielkie rozmiary
  • System Plug & Play - prosta instalacja
  • Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
  • Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
  • Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
  • Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6192-52-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)